SAB4100235
Monoclonal Anti-SAMHD1 antibody produced in mouse
clone SAMHD1-A200, culture supernatant
Synonym(e):
AntiAGS5, AntiDCIP, AntiHD domain containing 1, AntiHDDC1, AntiMOP-5, AntiOTTHUMP00000030889, AntiSAM domain and HD domain 1, AntiSAM domain- and HD domain-containing protein 1, AntiSBBI88
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SAMHD1-A200, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 72 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SAMHD1(25939)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)