SAB3701431
Monoclonal Anti-Esrp-1/2 antibody produced in mouse
clone 23A7.C9, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Epithelial splicing regulatory protein 1, Anti-RNA-binding motif protein 35A, Anti-RNA-binding protein 35A, Anti-RNA-binding protein 35B, Anti-Rbm35a
Größe auswählen
€ 395,00
Größe auswählen
About This Item
€ 395,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
23A7.C9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Esrp2(77411)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)