Merck
SAB3700396
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Größe auswählen
1 MG
€ 206,00
€ 206,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 206,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
€ 206,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
Texas Red® conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
guinea pig
Methode(n)
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Guinea Pig IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Guinea Pig IgG and Guinea Pig Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin or Anti-Goat IgG F(c).
Immunogen
Guinea Pig IgG whole molecule
Physikalische Eigenschaften
Antibody format: IgG F(ab′)2
Physikalische Form
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstituierung
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Rechtliche Hinweise
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)