Merck
SAB3700307
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Größe auswählen
500 μG
€ 209,00
€ 209,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
€ 209,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
€ 209,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
goat
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Goat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Goat IgG and Goat Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin, Anti-Rabbit IgG F(c) or Human Serum Proteins.
Immunogen
Goat IgG whole molecule
Physikalische Eigenschaften
Antibody format: IgG F(ab′)2
Physikalische Form
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25 M Sodium Chloride, pH 7.2
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)