Merck
SAB3700150
Sigma-Aldrich
Anti-Horse IgG (Fc specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Größe auswählen
2 MG
€ 245,00
€ 245,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
€ 245,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
€ 245,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
horse
Konzentration
2.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Horse IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.  Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Horse IgG, Horse IgG F(c) and Horse Serum. No reaction was observed against Horse IgG F(ab′)2.
Immunogen
Horse IgG F(c) fragment
Physikalische Eigenschaften
Antibody format: IgG
Physikalische Form
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melania Mesas Gómez et al.
Talanta, 275, 126106-126106 (2024-04-23)
Recent advances have significantly enhanced the use of smartphone devices for medical diagnostics. This study uses high-resolution cameras in mobile devices to capture and process bioassay images, enabling the quantification of diverse biomarkers across a range of diagnostic tests conducted