SAB3600001
Anti-IGF-1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Insulin-like Growth Factor-I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Anwendung(en)
research pathology
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IGF1(3479)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable