Merck
SAB3500318
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM16A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Ano1, Anti-Anoctamin 1, Anti-Calcium activated chloride channel, Anti-DOG1, Anti-TAOS1
Größe auswählen
100 μG
€ 409,00
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1171
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 409,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1171
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANO1(55107)
Allgemeine Beschreibung
Transmembrane member 16A (TMEM16A) or Anoctamin1 (Ano1) is a calcium-activated chloride channel. It is expressed in the interstitial cells of Cajal (ICC) in the gastrointestinal tract. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 11q13.3.
Immunogen
TMEM16A antibody was raised against a 17 amino acid peptide from near the amino terminus of human TMEM16A.
Biochem./physiol. Wirkung
Transmembrane member 16A (TMEM16A) or Ano1 is crucial for normal electrical slow waves and for the proliferation of interstitial cells of Cajal (ICC). The protein has a role in smooth muscle contraction, salivary secretion and cardiac and neuronal excitability. TMEM16A has been associated with head and neck squamous cell carcinoma and breast cancer.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500318.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
TMEM16A/ANO1 suppression improves response to antibody-mediated targeted therapy of EGFR and HER2/ERBB2.
Kulkarni S
Genes Chromosomes Cancer (2017)
GDD1 Is Identical to TMEM16E, a Member of the TMEM16 Family
Masuko K
American Journal of Human Genetics (2004)
EAVK segment "c" sequence confers Ca2+-dependent changes to the kinetics of full-length human Ano1.
Strege PR
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology (2017)