SAB3500152
Anti-NSA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NOP seven-associated protein 1, Anti-WD repeat-containing protein 74, Anti-WDR74
Größe auswählen
€ 361,00
Größe auswählen
About This Item
€ 361,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WDR74(54663)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)