Merck
SAB3500012
Sigma-Aldrich
Anti-GNPDA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GNPI, Anti-Glucosamine-6-phosphate deaminase 2
Größe auswählen
100 μG
€ 328,00
€ 328,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 328,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 328,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNPDA2(132789)
Immunogen
GNPDA2 antibody was raised against an 8 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GNPDA2.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
Glucosamine-6-phosphate deaminase (GNPDA) is an allosteric enzyme that catalyzes the reversible conversion of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium. GNPDA2 is the second mammalian glucosamine-6-phosphate deaminase discovered, and is closer in structure and activity to the E. coli enzyme than GNPDA1. GNPDA1 possesses greater affinity for ammonium than either GNPDA2 or the E. coli enzyme suggesting that the forward reaction of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium is catalyzed at a slower rate than GNPDA2. GNPDA2 antibody is predicted to not cross-react with GNPDA1.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500012.
Physikalische Form
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)