Merck
SAB2900809
Sigma-Aldrich
Anti-BCAS1 / NABC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
AIBC1, BCAS1, NABC1
Größe auswählen
50 μG
€ 708,00
€ 708,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 708,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 708,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCAS1(8537)
Immunogen
BCAS1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human BCAS1.
NABC1/BCAS1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human BCAS1.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fan Yang et al.
Molecular brain, 12(1), 17-17 (2019-03-15)
Hypomyelination in the central nerves system (CNS) is one of the most obviously pathological features in Niemann-Pick Type C disease (NPC), which is a rare neurodegenerative disorder caused by mutations in the NPC intracellular cholesterol transporter 1 or 2 (Npc1