Merck
SAB2900496
Sigma-Aldrich
Anti-TAS1R2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
G protein-coupled receptor 71, GPCRB4, GPR71, T1R2, TAS1R2, Taste receptor type 1 member 2
Größe auswählen
50 μG
€ 569,00
€ 569,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 569,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 569,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 5-9 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAS1R2(80834)
Immunogen
Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human TAS1R2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon (95%); Baboon, Monkey (85%).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)