Merck
SAB2900187
Sigma-Aldrich
Anti-DPP10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
dipeptidylpeptidase 10
Größe auswählen
50 μG
€ 487,00
€ 487,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 487,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 487,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
monkey, pig, rabbit, bovine, horse, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DPP10(57628)
Immunogen
Synthetic 15 amino acid peptide from extracellular domain of human DPP10. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Marmoset, Bovine, Panda, Horse, Rabbit, Pig (100%); Gibbon, Dog (93%); Bat, Elephant (87%).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)