SAB2702266
Monoclonal Anti-Influenza A virus H1N1 HA (Hemagglutinin) antibody produced in mouse
clone GT223, affinity isolated antibody
Größe auswählen
€ 446,00
Größe auswählen
About This Item
€ 446,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT223, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
influenza A virus
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)