Merck
SAB2702176
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TERF1 antibody produced in mouse
Synonym(e):
TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
Größe auswählen
100 μL
€ 400,00
€ 400,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 400,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 400,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E4
monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TERF1(7013)
Immunogen
Human TRF1
Anwendung
For ICC/IF: 1:100-1:1000. Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Biochem./physiol. Wirkung
TRF1 binds the double-stranded telomeric repeat sequence, TTAGGG. TRF1 and TRF2 are key components of vertebrate telomeres and bind to double-stranded telomeric DNA as homodimers. Dimerization involves the TRF homology (TRFH) domain, which also mediates interactions with other telomeric proteins. Despite a modest sequence identity, the 2 TRFH domains have the same entirely alpha-helical architecture, resembling a twisted horseshoe. The dimerization interfaces feature unique interactions that prevent heterodimerization. Mutational analysis of TRF1 corroborated the structural data and underscored the importance of the TRFH domain in dimerization, DNA binding, and telomere localization.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)