Merck
SAB2701298
Sigma-Aldrich
Anti-SMC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ22116, FLJ35534, SMC6, SMC6L1
Größe auswählen
100 μL
€ 466,00
€ 466,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 466,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 466,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMC6(79677)
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 526 and 776 of SMC6L1 according to AAH39828
Anwendung
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Biochem./physiol. Wirkung
Core component of the SMC5-SMC6 complex, a complex involved in DNA double-strand breaks by homologous recombination. The complex may promote sister chromatid homologous recombination by recruiting the SMC1-SMC3 cohesin complex to double-strand breaks.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dingbin Tang et al.
Cell reports, 35(13), 109288-109288 (2021-07-01)
The hepatitis B virus (HBV) infects 257 million people worldwide. HBV infection requires establishment and persistence of covalently closed circular (ccc) DNA, a viral episome, in nucleus. Here, we study cccDNA spatial localization in the 3D host genome by using