Merck
SAB2501940
Sigma-Aldrich
Anti-SETD2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ16420, FLJ22472, FLJ23184, FLJ45883, SET domain containing 2
Größe auswählen
100 μG
€ 477,00
€ 477,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 477,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 477,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, canine, human, pig
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SETD2(29072)
Immunogen
Peptide with sequence C-ERDPDKQTQNKE, from the internal region of the protein sequence according to NP_054878.5
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ellen Langille et al.
Cancer discovery, 12(12), 2930-2953 (2022-09-16)
Systematically investigating the scores of genes mutated in cancer and discerning disease drivers from inconsequential bystanders is a prerequisite for precision medicine but remains challenging. Here, we developed a somatic CRISPR/Cas9 mutagenesis screen to study 215 recurrent "long-tail" breast cancer