Merck
SAB2501717
Sigma-Aldrich
Anti-MKRN1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase makorin-1, FLJ21334, RNF61, makorin ring finger protein 1
Größe auswählen
100 μG
€ 477,00
€ 477,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 477,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 477,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, canine, pig, bovine
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MKRN1(23608)
Immunogen
Peptide with sequence C-RYEHSKPLKQEEAT, from the internal region of the protein sequence according toNP_038474.2; NP_001138597.1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fangfang Cai et al.
Cell death & disease, 11(1), 33-33 (2020-01-18)
Hydrogen sulfide (H2S) is now widely considered the third endogenous gasotransmitter and plays critical roles in cancer biological processes. In this study, we demonstrate that 5-(4-hydroxyphenyl)-3H-1,2-dithiole-3-thione (ADT-OH), the most widely used moiety for synthesising slow-releasing H2S donors, induces melanoma cell