Merck
SAB2501502
Sigma-Aldrich
Anti-FOXI1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FKHL10, Anti-FREAC6, Anti-HFH3, Forkhead box I1, HNF-3/fork-head homolog-3
Größe auswählen
100 μG
€ 477,00
€ 477,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 477,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 477,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXI1(2299)
Immunogen
Peptide with sequence TSGVLYPREGTEV, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_036320.2; NP_658982.1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuk Yee Ngan et al.
Current protocols, 2(1), e341-e341 (2022-01-14)
Human embryonic stem cells (ES) and induced pluripotent stem cells (iPSC) are powerful tools that have the potential to generate in vitro human lung epithelial cells. However, challenges in efficiency and reproducibility remain in utilizing the cells for therapy discovery