SAB2500924
Anti-Serotonin Receptor 1B/HTR1B antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-5-HT1B, Anti-5-HT1DB, Anti-5-Hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1B, Anti-HTR1D2, Anti-HTR1DB
Größe auswählen
€ 421,00
Größe auswählen
About This Item
€ 421,00
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, canine, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTR1B(3351)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)