Merck
SAB2500391
Sigma-Aldrich
Anti-FEM1C antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EUROIMAGE686608, Anti-EUROIMAGE783647, Anti-FEM1A, Anti-KIAA1785
Größe auswählen
100 μG
€ 421,00
€ 421,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 421,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 421,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FEM1C(56929)
Allgemeine Beschreibung
Fem-1 homolog C (FEM1C) is a homolog of the Fem-1 gene of Caenorhabditis elegans. It is predicted to encode an ankyrin repeat proteins which is expressed in many tissues. FEM1C is a conserved VHL-box protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 5q22.
Immunogen
Peptide with sequence C-HIPEKLETFVSLHR from the C Terminus of the protein sequence according to NP_064562.1.
Biochem./physiol. Wirkung
Fem-1 homolog C (FEM1C) is a substrate recognition subunit of cullin-2-RING E3 ubiquitin ligase complex. It has a role in the degradation of stem-loop binding protein (SLBP).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
FEM1 proteins are ancient regulators of SLBP degradation.
Dankert JF
Cell Cycle (2017)
FEM1A and FEM1B: novel candidate genes for polycystic ovary syndrome.
Goodarzi MO
Human Reproduction (2008)
The Fem1c genes: conserved members of the Fem1 gene family in vertebrates.
Ventura-Holman
Gene (2003)
Questions