SAB2500287
Anti-Cystatin F/CMAP antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CMAP, Anti-CST7, Anti-Cystatin 7, Anti-Cystatin-like metastasis-associated protein, Anti-Leukocystatin
Größe auswählen
€ 421,00
Größe auswählen
About This Item
€ 421,00
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CST7(8530)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)