Merck
SAB2108973
Sigma-Aldrich
Anti-LY6G6D (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
BJ-TSA-9
Größe auswählen
100 μL
€ 348,00
€ 348,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 348,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 348,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
15 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human
Konzentration
0.5 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LY6G6D(58530)
Allgemeine Beschreibung
LY6G6D belongs to a cluster of leukocyte antigen-6 (LY6) genes located in the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Members of the LY6 superfamily typically contain 70 to 80 amino acids, including 8 to 10 cysteines. Most LY6 proteins are attached to the cell surface by a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor that is directly involved in signal transduction.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human LY6G6D
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: LGAALGNRMRCYNCGGSPSSSCKEAVTTCGEGRPQPGLEQIKLPGNPPVT
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)