Merck
SAB2108951
Sigma-Aldrich
Anti-IL4I1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
FIG1, LAAO, LAO
Größe auswählen
100 μL
€ 409,00
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 409,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.45
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
61 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human
Konzentration
0.5 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL4I1(259307)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene shares the limited similarity with L-amino acid oxidase, and contains the conserved key amino acid residues thought to be involved in catalysis and binding of the flavin adenine dinucleotide cofactor. The expression of this gene can be induced by interleukin 4 in B cells. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding two distinct isoforms have been reported.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human IL4I1
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: PHGWVETAVKSALRAAIKINSRKGPASDTASPEGHASDMEGQGHVHGVAS
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)