Merck
SAB2108828
Sigma-Aldrich
Anti-DAG1 antibody produced in rabbit FITC conjugted
affinity isolated antibody
Synonym(e):
HPE9, THP1, THP2
Größe auswählen
100 μL
€ 409,00
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 409,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
27 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
pig, mouse, guinea pig, human, bovine, canine, zebrafish, horse, rabbit
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAG1(1605)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes dystroglycan, a central component of dystrophin-glycoprotein complex that links the extracellular matrix and the cytoskeleton in the skeletal muscle. The encoded preproprotein undergoes O- and N-glycosylation, and proteolytic processing to generate alpha and beta subunits. Certain mutations in this gene are known to cause distinct forms of muscular dystrophy. Alternative splicing results in multiple transcript variants, all encoding the same protein.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human alpha-DAG1
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: AIGPPTTAIQEPPSRIVPTPTSPAIAPPTETMAPPVRDPVPGKPTVTIRT
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)