Merck
SAB2108632
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK2A2
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- CSNK2A1, Anti- FLJ43934, Anti-CK2A2
Größe auswählen
100 μL
€ 454,00
€ 454,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 454,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 454,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
39 kDa
Speziesreaktivität
horse, bovine, rabbit, pig, human, dog
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_001896
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSNK2A2(1459)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human CSNK2A2
Biochem./physiol. Wirkung
CSNK2A2 belongs to the protein kinase superfamily, Ser/Thr protein kinase family, CK2 subfamily. It contains 1 protein kinase domain. Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. The alpha and alpha′ chains contain the catalytic site. CSNK2A2 participates in Wnt signaling. It phosphorylates ′Ser-392′ of p53/TP53 following UV irradiation.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: LLDKLLRYDHQQRLTAKEAMEHPYFYPVVKEQSQPCADNAVLSSGLTAAR
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)