Merck
SAB2108474
Sigma-Aldrich
Anti-CIC
IgG fraction of antiserum
Größe auswählen
100 μL
€ 289,00
€ 289,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 289,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 289,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
164 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, rat, rabbit, mouse, bovine, dog, human, horse
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_015125
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CIC(23152)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CIC
Biochem./physiol. Wirkung
CIon Channel represents a new subfamily of the HMG-box superfamily. Expression of the Cic gene is predominantly restricted to immature granule cells in the cerebellum, hippocampus and olfactory bulb in the CNS
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: PSQPDPSVQPSEAQQPASHPVASNQSKEPAESAAVAHERPPGGTGSADPE
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)