Merck
SAB2106426
Sigma-Aldrich
Anti-IGHMBP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CATF1, Anti-CMT2S, Anti-HCSA, Anti-HMN6, Anti-SMARD1, Anti-SMUBP2, Anti-ZFAND7
Größe auswählen
100 μL
€ 489,00
€ 489,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 489,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 489,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
109 kDa
Speziesreaktivität
bovine, mouse, guinea pig, human, dog, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGHMBP2(3508)
mouse ... Ighmbp2(20589)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human IGHMBP2
Biochem./physiol. Wirkung
Ighmbp2 is a 5′ to 3′ helicase that unwinds RNA and DNA duplices in an ATP-dependent reaction. Ighmbp2 acts as a transcription regulator. Ighmbp2 is required for the transcriptional activation of the flounder liver-type antifreeze protein gene. Ighmbp2 exhibits strong binding specificity to the enhancer element B of the flounder antifreeze protein gene intron. Ighmbp2 binds to the insulin II gene RIPE3B enhancer region. Ighmbp2 may be involved in translation.Ighmbp2 is a DNA-binding protein specific to 5′-phosphorylated single-stranded guanine-rich sequence related to the immunoglobulin mu chain switch region.Ighmbp2 preferentially binds to the 5′-GGGCT-3′ motif. Ighmbp2 interacts with tRNA-Tyr.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: QLLELERDAEVEERRSWQEHSSLRELQSRGVCLLKLQVSSQRTGLYGQRL
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
148th Annual Meeting American Neurological Association.
Annals of neurology, 94 Suppl 30, S1-S303 (2023-09-02)