Merck
SAB2105829
Sigma-Aldrich
Anti-WBP4, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FBP21, Anti-MGC117310
Größe auswählen
100 μL
€ 374,00
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, rat, dog, mouse, guinea pig, human, horse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WBP4(11193)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human WBP4
Biochem./physiol. Wirkung
This gene encodes WW domain-containing binding protein 4. The WW domain represents a small and compact globular structure that interacts with proline-rich ligands. This encoded protein is a general spliceosomal protein that may play a role in cross-intron bridging of U1 and U2 snRNPs in the spliceosomal complex A.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: NHKENVAKRISEIKQKSLDKAKEEEKASKEFAAMEAAALKAYQEDLKRLG
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)