Merck
SAB2103297
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1C1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ATP6C, Anti-ATP6D, Anti-FLJ20057, Anti-VATC, Anti-Vma5
Größe auswählen
100 μL
€ 498,00
€ 498,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 498,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 498,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
dog, horse, human, mouse, bovine, rabbit, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP6V1C1(528)
Allgemeine Beschreibung
ATP6V1C1 (ATPase H+ transporting V1 subunit C1) is a subunit and regulator of V-ATPase (vacuolar ATPase).
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ATP6V1C1
Biochem./physiol. Wirkung
ATP6V1C1 (ATPase H+ transporting V1 subunit C1) is overexpressed in breast cancer, where it modulates the actin structure in a way that it promotes metastasis. This gene is up-regulated in oral squamous cell carcinoma (OSCC).
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: ldafvegvvkkvaqymadvledskdkvqenllangvdlvtyitrfqwdma
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Atp6v1c1 may regulate filament actin arrangement in breast cancer cells.
Cai M et al
PLoS ONE, 9(1), e84833-e84833 (2014)
Immunohistochemical localization of C1 subunit of V-ATPase (ATPase C1) in oral squamous cell cancer and normal oral mucosa.
Garcia-Garcia A et al
Biotechnic & Histochemistry, 87(2), 133-139 (2012)