SAB2102648
Anti-UHRF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DKFZp434B0920, Anti-DKFZp686G0837, Anti-MGC33463, Anti-NIRF, Anti-Ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2
Größe auswählen
€ 374,00
Größe auswählen
About This Item
€ 374,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, horse, rabbit, human, mouse, dog, bovine, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UHRF2(115426)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
UHRF2 is overexpressed in colorectal cancer cells and functions as an oncogene in breast cancer cells. UHRF2 domains are required for the regulation of cell cycle network, epigenetic system and UPS (ubiquitin proteasome system). The protein plays an important role in the nuclear degradation of polyglutamine aggregates. UHRF2 is involved in the DNA damage repair of aortic vascular smooth muscle cells.
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)