Merck
SAB2101186
Sigma-Aldrich
Anti-ITPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ITRPK1, Anti-Inositol 1,3,4-triphosphate 5/6 kinase
Größe auswählen
100 μL
€ 374,00
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, bovine, dog, rat, mouse, rabbit, horse, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITPK1(3705)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ITPK1
Biochem./physiol. Wirkung
ITPK1 is the kinase that can phosphorylate various inositol polyphosphate such as Ins(3,4,5,6)P4 or Ins(1,3,4)P3. It may also act as an isomerase that interconverts the inositol tetraphosphate isomers Ins(1,3,4,5)P4 and Ins(1,3,4,6)P4 in the presence of ADP and magnesium. It probably acts as the rate-limiting enzyme of the InsP6 pathway. ITPK1 modifies TNF-alpha-induced apoptosis by interfering with the activation of TNFRSF1A-associated death domain.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: MEVVQLNLSRPIEEQGPLDVIIHKLTDVILEADQNDSQSLELVHRFQEYI
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)