Merck
SAB2100547
Sigma-Aldrich
Anti-DDT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-D-Dopachrome tautomerase, Anti-DDCT
Größe auswählen
100 μL
€ 374,00
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
13 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDT(1652)
Allgemeine Beschreibung
The previously assigned protein identifier B5MCS6 has been merged into B5MC82. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DDT
Biochem./physiol. Wirkung
D-dopachrome tautomerase converts D-dopachrome into 5,6-dihydroxyindole. It is related to the migration inhibitory factor (MIF) in terms of sequence, enzyme activity, and gene structure. DDT and MIF are closely linked on chromosome 22.D-dopachrome tautomerase converts D-dopachrome into 5,6-dihydroxyindole. The DDT gene is related to the migration inhibitory factor (MIF) in terms of sequence, enzyme activity, and gene structure. DDT and MIF are closely linked on chromosome 22.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: PFLELDTNLPANRVPAGLEKRLCAAAASILGKPADRVNVTVRPGLAMALS
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)