SAB2100135
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-Aβ, Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-Amyloid β (A4) precursor protein (peptidase nexin-II, Alzheimer disease)
Größe auswählen
€ 454,00
Größe auswählen
About This Item
€ 454,00
Produktbezeichnung
Anti-APP (ab2) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
77 kDa
Speziesreaktivität
human, bovine, guinea pig, rabbit, rat, dog, mouse, horse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)