SAB1412858
Monoclonal Anti-ASCL3 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-HASH3, Anti-SGN1, Anti-bHLHa42
Größe auswählen
€ 498,00
Größe auswählen
About This Item
€ 498,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.19 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2a
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ASCL3(56676)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MMDNRGNSSLPDKLPIFPDSARLPLTRSFYLEPMVTFHVHPEAPVSSPYSEELPRLPFPSDSLILGNYSEPCPFSFPMPYPNYRGCEYSYGPAFT
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)