SAB1412785
Anti-SH3PXD2A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-FISH, Anti-SH3MD1
Größe auswählen
€ 374,00
Größe auswählen
About This Item
€ 374,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 121.55 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH3PXD2A(9644)
Immunogen
Sequence
MLAYCVQDATVVDVEKRRNPSKHYVYIINVTWSDSTSQTIYRRYSKFFDLQMQLLDKFPIEGGQKDPKQRIIPFLPGKILFRRSHIRDVAVKRLKPIDEYCRALVRLPPHISQCDEVFRFFEARPEDVNPPKEDYGSSKRKSVWLSSWAESPKKDVTGADATAEPMILEQYVVVSNYKKQENSELSLQAGEVVDVIEKNESGWWFVSTSEEQGWVPATYLEAQNGTRDDSDINTSKTGEEEKYVTVQPYTSQSKDEIGFEKGVTVEVIRKNLEGWWYIRYLGKEGWAPASYLKKAKDDLPTRKKNLAGPVEIIGNIMEISNLLNKKASGDKETPPAEGEGHEAPIAKKEISLPILCNASNGSAVGVPDRTVSRLAQGSPAVARIAPQRAQISSPNLRTRPPPRRESSLGFQLPKPPEPPSVEVEYYTIAEFQSCISDGISFRGGQKAEVIDKNSGGWWYVQIGEKEGWAPASYIDKRKKPNLSRRTSTLTRPKVPPPAPPSKPKEAEEGPTGASESQDSPRKLKYEEPEYDIPAFGFDSEPELSEEPVEDRASGERRPAQPHRPSPASSLQRARFKVGESSEDVALEEETIYENEGFRPYAEDTLSARGSSGDSDSPGSSSLSLTRKNSPKSGSPKSSSLLKLKAEKNAQAEMGKNHSSASFSSSITINTTCCSSSSSSSSSLSKTSGDLKPRSASDAGIRGTPKVRAKKDADANAGLTSCPRAKPSVRPKPFLNRAESQSQEKMDISTLRRQLRPTGQLRGGLKGSKSEDSELPPQTASEAPSEGSRRSSSDLITLPATTPPCPTKKEWEGPATSYMTCSAYQKVQDSEISFPAGVEVQVLEKQESGWWYVRFGELEGWAPSHYLVLDENEQPDPSGKELDTVPAKGRQNEGKSDSLEKIERRVQALNTVNQSKKATPPIPSKPPGGFGKTSGTPAVKMRNGVRQVAVRPQSVFVSPPPKDNNLSCALRRNESLTATDGLRGVRRNSSFSTARSAAAEAKGRLAERAASQGSDSPLLPAQRNSIPVSPVRPKPIEKSQFIHNNLKDVYVSIADYEGDEETAGFQEGVSMEVLERNPNGWWYCQILDGVKPFKGWVPSNYLEKKN
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)