Merck
SAB1412695
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENTPD3 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CD39L3, Anti-FLJ93839, Anti-HB6, Anti-NTPDase-3
Größe auswählen
100 μG
€ 498,00
€ 498,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 498,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 498,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG2a
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ENTPD3(956)
Allgemeine Beschreibung
ENTPD3 is similar to E-type nucleotidases (NTPases). NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracellular nucleotides. ENTPD3 contains 4 apyrase-conserved regions which is characteristic of NTPases. (provided by RefSeq)
Immunogen
ENTPD3 (NP_001239, 107 a.a. ~ 216 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)