Merck
SAB1412453
Sigma-Aldrich
ANTI-STK32A antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC22688, STK32A, YANK1
Größe auswählen
100 μG
€ 494,00
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STK32A(202374)
Immunogen
STK32A (AAH21666, 67 a.a. ~ 166 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVFKELQIMQGLEHPFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVHFKEETVKLFICELVMALDYLQNQRIIHRDMKPDNILLDEHDTWLSYKSH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)