SAB1412418
Anti-MAPKAPK3 Antibody
mouse monoclonal, 4B11
Synonym(e):
3PK, MAPKAP3, MAPKAPK3
Größe auswählen
€ 494,00
Größe auswählen
About This Item
€ 494,00
Produktbezeichnung
ANTI-MAPKAPK3 antibody produced in mouse, clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.08 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPKAPK3(7867)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LECFHRRTGQKCALKLLYDSPKARQEVDHHWQASGGPHIVCILDVYENMHHGKRCLLIIMECMEGGELFSRIQERGDQAFTEREAAEIMRDIGTA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)