SAB1412328
ANTI-ATF3 antibody produced in mouse
clone 8D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ATF3
Größe auswählen
€ 494,00
Größe auswählen
About This Item
€ 494,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8D8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 45.65 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATF3(467)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTECLQKESEKLESVNAELKAQIEELKNEKQHLIYMLNLHRPTCIVRAQNGRTPEDERNLFIQQIKEGTLQS
Biochem./physiol. Wirkung
ATF3 plays bifurcated roles in cancer development by stimulating apoptosis in the untransformed MCF10A (a breast cancer progression cell line) mammary epithelial cells and also conserve aggressive MCF10CA1a cells and promotes its cell motility.
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)