SAB1411985
ANTI-EIF4G3 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EIF4G3, eIF4GII
Größe auswählen
€ 494,00
Größe auswählen
About This Item
€ 494,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 82.39 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF4G3(8672)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MNSQPQTRSPFAAGPRPPHHQFFQRPQIQPPRATIPNSSPSIRPGAQTPTAVYQANQHIMMVNHLPMPYPVPQGPQYCIPQYRHSGPPYVGPPQQYPVQPPGPGPFYPGPGPGDFPNAYGTPFYPSQPVYQSAPIMVPTQQQPPPAKREKKTIRIRDPNQGGKDITEEIISGGGSRNPTPPIGRPTSTPTPPQQLPSQVPEHSPVVYGTVESAHLAASTPVTAASDQKQEEKPKPDPVLKSPSPVLRLVLSGEKKEQEGQTSETTAIVSIAELPLPPSPTTVSSVARSTIAAPTSSALSSQPIFTTAIDDRCELSSPREDTIPIPSLTSCTETSDPLPTNENDGDICKKPCSVAPNDIPLVSSTNLINEINGVSEKLSATESIVEIVKQEVLPLTLELEILENPPEEMKLECIPAPITPSTVPSFPPTPPTPPASPPHTPVIVPAAATTVSSPSAAITVQRVLEEDESIRTCLSEDAKEIQNKIEVEADGQTEEILDSQNLNSRRSPVPETSNEC
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)