Merck
SAB1411928
Sigma-Aldrich
ANTI-MUS81 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ21012, FLJ44872, MUS81
Größe auswählen
50 μG
€ 420,00
€ 420,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 420,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 420,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 61.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MUS81(80198)
Allgemeine Beschreibung
MUS81 structure-specific endonuclease subunit is a DNA repair gene, mapped to human chromosome 11q13.1. The encoded protein belongs to the XPF/ ERCC4 (xeroderma pigmentosum, complementation group F) protein family.
Immunogen
MUS81 (NP_079404.2, 1 a.a. ~ 551 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPVRLGRKRPLPACPNPLFVRWLTEWRDEATRSRHRTRFVFQKALRSLRRYPLPLRSGKEAKILQHFGDGLCRMLDERLQRHRTSGGDHAPDSPSGENSPAPQGRLAEVQDSSMPVPAQPKAGGSGSYWPARHSGARVILLVLYREHLNPNGHHFLTKEELLQRCAQKSPRVAPGSAPPWPALRSLLHRNLVLRTHQPARYSLTPEGLELAQKLAESEGLSLLNVGIGPKEPPGEETAVPGAASAELASEAGVQQQPLELRPGEYRVLLCVDIGETRGGGHRPELLRELQRLHVTHTVRKLHVGDFVWVAQETNPRDPANPGELVLDHIVERKRLDDLCSSIIDGRFREQKFRLKRCGLERRVYLVEEHGSVHNLSLPESTLLQAVTNTQVIDGFFVKRTADIKESAAYLALLTRGLQRLYQGHTLRSRPWGTPGNPESGAMTSPNPLCSLLTFSDFNAGAIKNKAQSVREVFARQLMQVRGVSGEKAAALVDRYSTPASLLAAYDACATPKEQETLLSTIKCGRLQRNLGPALSRTLSQLYCSYGPLT
Biochem./physiol. Wirkung
MUS81 plays a vital role in the metabolism of replication intermediates. In mammals, MUS81 interacts with the non-catalytic subunits essential meiotic structure-specific endonuclease (EME) 1 or EME 2 to form heterodimer complexes. These complexes have the ability to cleave replication forks (RFs) in vitro. Downregulated expression of Mus81 enhances the sensitivity of colon cancer cells to chemotherapeutic drugs by inducing S phase arrest and apoptosis through CHK1 pathway activation.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M N Boddy et al.
Cell, 107(4), 537-548 (2001-11-24)
Mus81, a fission yeast protein related to the XPF subunit of ERCC1-XPF nucleotide excision repair endonuclease, is essential for meiosis and important for coping with stalled replication forks. These processes require resolution of X-shaped DNA structures known as Holliday junctions.
Fan Wu et al.
Clinics and research in hepatology and gastroenterology, 41(5), 592-601 (2017-03-16)
The inhibition of Mus81, a critical DNA repair gene, is recently related to the chemosensitivity of several human cancer cells such as hepatocellular carcinoma (HCC) cells. However, the role of Mus81 knockdown in chemotherapy response of colon cancer cells remains
Heike Duda et al.
Developmental cell, 39(6), 740-755 (2016-12-21)
While DNA replication and mitosis occur in a sequential manner, precisely how cells maintain their temporal separation and order remains elusive. Here, we unveil a double-negative feedback loop between replication intermediates and an M-phase-specific structure-selective endonuclease, MUS81-SLX4, which renders DNA
Junctions on the road to cancer.
Matthew C Whitby
Nature structural & molecular biology, 11(8), 693-695 (2004-07-29)