SAB1411814
ANTI-FOXO1A antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FKH1, FKHR, FOXO1A
Größe auswählen
€ 494,00
Größe auswählen
About This Item
€ 494,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.07 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aλ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXO1A(2308)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
msqyncapg llkelltsds pphndimtpv dpgvaqpnsr vlgqnvmmgp nsvmstygsq ashnkmmnps shthpghaqq tsavngrplp htvstmphts gmnrl
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)