Merck
SAB1411567
Sigma-Aldrich
Anti-FPGT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GFPP
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 66.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FPGT(8790)
Allgemeine Beschreibung
L-fucose is a key sugar in glycoproteins and other complex carbohydrates since it may be involved in many of the functional roles of these macromolecules, such as in cell-cell recognition. The fucosyl donor for these fucosylated oligosaccharides is GDP-beta-L-fucose. There are two alternate pathways for the biosynthesis of GDP-fucose; the major pathway converts GDP-alpha-D-mannose to GDP-beta-L-fucose. The protein encoded by this gene participates in an alternate pathway that is present in certain mammalian tissues, such as liver and kidney, and appears to function as a salvage pathway to reutilize L-fucose arising from the turnover of glycoproteins and glycolipids. This pathway involves the phosphorylation of L-fucose to form beta-L-fucose-1-phosphate, and then condensation of the beta-L-fucose-1-phosphate with GTP by fucose-1-phosphate guanylyltransferase to form GDP-beta-L-fucose. (provided by RefSeq)
Immunogen
FPGT (NP_003829.2, 1 a.a. ~ 594 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAARDPPEVSLREATQRKLRRFSELRGKLVARGEFWDIVAITAADEKQELAYNQQLSEKLKRKELPLGVQYHVFVDPAGAKIGNGGSTLCALQCLEKLYGDKWNSFTILLIHSGGYSQRLPNASALGKIFTALPLGNPIYQMLELKLAMYIDFPLNMNPGILVTCADDIELYSIGEFEFIRFDKPGFTALAHPSSLTIGTTHGVFVLDPFDDLKHRDLEYRSCHRFLHKPSIEKMYQFNAVCRPGNFCQQDFAGGDIADLKLDSDYVYTDSLFYMDHKSAKMLLAFYEKIGTLSCEIDAYGDFLQALGPGATVEYTRNTSNVIKEESELVEMRQRIFHLLKGTSLNVVVLNNSKFYHIGTTEEYLFYFTSDNSLKSELGLQSITFSIFPDIPECSGKTSCIIQSILDSRCSVAPGSVVEYSRLGPDVSVGENCIISGSYILTKAALPAHSFVCSLSLKMNRCLKYATMAFGVQDNLKKSVKTLSDIKLLQFFGVCFLSCLDVWNLKVTEELFSGNKTCLSLWTARIFPVCSSLSDSVITSLKMLNAVKNKSAFSLNSYKLLSIEEMLIYKDVEDMITYREQIFLEISLKSSLM
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)