Merck
SAB1411544
Sigma-Aldrich
Anti-PPAP2A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LLP1a, LPP1, PAP-2a, PAP2, PAP2a2, PAP2alpha2, PAPalpha1
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 32.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPAP2A(8611)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the phosphatidic acid phosphatase (PAP) family. PAPs convert phosphatidic acid to diacylglycerol, and function in de novo synthesis of glycerolipids as well as in receptor-activated signal transduction mediated by phospholipase D. This protein is an integral membrane glycoprotein, and has been shown to be a surface enzyme that plays an active role in the hydrolysis and uptake of lipids from extracellular space. The expression of this gene is found to be regulated by androgen in a prostatic adenocarcinoma cell line. At least two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
PPAP2A (NP_003702.2, 1 a.a. ~ 284 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFDKTRLPYVALDVLCVLLAGLPFAILTSRHTPFQRGVFCNDESIKYPYKEDTIPYALLGGIIIPFSIIVIILGETLSVYCNLLHSNSFIRNNYIATIYKAIGTFLFGAAASQSLTDIAKYSIGRLRPHFLDVCDPDWSKINCSDGYIEYYICRGNAERVKEGRLSFYSGHSSFSMYCMLFVALYLQARMKGDWARLLRPTLQFGLVAVSIYVGLSRVSDYKHHWSDVLTGLIQGALVAILVAVYVSDFFKERTSFKERKEEDSHTTLHETPTTGNHYPSNHQP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)