Merck
SAB1411424
Sigma-Aldrich
Anti-MMP28 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EPILYSIN, MM28, MMP-28, MMP25
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43.23 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP28(79148)
Allgemeine Beschreibung
Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix for both normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction and tissue remodeling, and disease processes, such as asthma and metastasis. This gene encodes a secreted enzyme that degrades casein. Its expression pattern suggests that it plays a role in tissue homeostasis and in wound repair. Transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
MMP28 (AAH02631, 1 a.a. ~ 393 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVARVGLLLRALQLLLWGHLDAQPAERGGQELRKEAEAFLEKYGYLNEQVPKAPTSTRFSDAIRAFQWVSQLPVSGVLDRATLRQMTRPRCGVTDTNSYAAWAERISDLFARHRTKMRRKKRFAKQGNKWYKQHLSYRLVNWPEHLPEPAVRGAVRAAFQLWSNVSALEFWEAPATGPADIRLTFFQGDHNDGLGNAFDGPGGALAHAFLPRRGEAHFDQDERWSLSRRRGRNLFVVLAHEIGHTLGLTHSPAPRALMAPYYKRLGRDALLSWDDVLAVQSLYGKPLGGSVAVQLPGKLFTDFETWDSYSPQGRRPETQGPKYCHSSFDAITVDRQQQLYIFKGSHFWEVAADGNVSEPRPLQERWVGLPPNIEAAAVSLNDGDFYFFKVQSV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)