Merck
SAB1411150
Sigma-Aldrich
Anti-VPS18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA1475, PEP3
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 65 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VPS18(57617)
Allgemeine Beschreibung
Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene encodes the human homolog of yeast class C Vps18 protein. The mammalian class C Vps proteins are predominantly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
VPS18 (AAH01513.1, 1 a.a. ~ 580 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASILDEYENSLSRSAVLQPGCPSVGIPHSGYVNAQLEKEVPIFTKQRIDFTPSERITSLVVSSNQLCMSLGKDTLLRIDLGKANEPNHVELGRKDDAKVHKMFLDHTGSHLLIALSSTEVLYVNRNGQKVRPLARWKGQLVESVGWNKALGTESSTGPILVGTAQGHIFEAELSASEGGLFGPAPDLYFRPLYVLNEEGGPAPVCSLEAERGPDGRSFVIATTRQRLFQFIGRAAEGAEAQGFSGLFAAYTDHPPPFREFPSNLGYSELAFYTPKLRSAPRAFAWMMGDGVLYGALDCGRPDSLLSEERVWEYPEGVGPGASPPLAIVLTQFHFLLLLADRVEAVCTLTGQVVLRDHFLEKFGPLKHMVKDSSTGQLWAYTERAVFRYHVQREARDVWRTYLDMNRFDLAKEYCRERPDCLDTVLAREADFCFRQRRYLESARCYALTQSYFEEIALKFLEARQEEALAEFLQRKLASLKPAERTQATLLTTWLTELYLSRLGALQGDPEALTLYREVRNLTQFHPLPLAPLLSLSFPTHVLFTSREREREHLSSVCSLCGLWNPSSSLSEEAFSSSCL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)