Merck
SAB1411083
Sigma-Aldrich
Anti-CENPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BM039, C16orf60, CENP-N, FLJ13607, FLJ22660
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 24.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CENPN(55839)
Allgemeine Beschreibung
The centromere is a specialized chromatin domain, present throughout the cell cycle, that acts as a platform on which the transient assembly of the kinetochore occurs during mitosis. All active centromeres are characterized by the presence of long arrays of nucleosomes in which CENPA (MIM 117139) replaces histone H3 (see MIM 601128). CENPN is an additional factor required for centromere assembly (Foltz et al., 2006 [PubMed 16622419]).[supplied by OMIM
Immunogen
CENPN (NP_060925.1, 1 a.a. ~ 204 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDETVAEFIKRTILKIPMNELTTILKAWDFLSENQLQTVNFRQRKESVVQHLIHLCEEKRASISDAALLDIIYMQFHQHQKVWDVFQMSKGPGEDVDLFDMKQFKNSFKKILQRALKNVTVSFRETEENAVWIRIAWGTQYTKPNQYKPTYVVYYSQTPYAFTSSSMLRRNTPLLGQELEATGKIYLRQEEIILDITEMKKACN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)