Merck
SAB1411033
Sigma-Aldrich
Anti-DARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ASPRS, FLJ10514, LBSL, MT-ASPRS, RP3-383J4.2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 73.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DARS2(55157)
Allgemeine Beschreibung
Aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (DARS2) is a homodimeric enzyme. The gene encoding it is localized on human chromosome 1q25.1.
Immunogen
DARS2 (NP_060592.2, 1 a.a. ~ 645 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYFPSWLSQLYRGLSRPIRRTTQPIWGSLYRSLLQSSQRRIPEFSSFVVRTNTCGELRSSHLGQEVTLCGWIQYRRQNTFLVLRDFDGLVQVIIPQDESAASVKKILCEAPVESVVQVSGTVISRPAGQENPKMPTGEIEIKVKTAELLNACKKLPFEIKNFVKKTEALRLQYRYLDLRSFQMQYNLRLRSQMVMKMREYLCNLHGFVDIETPTLFKRTPGGAKEFLVPSREPGKFYSLPQSPQQFKQLLMVGGLDRYFQVARCYRDEGSRPDRQPEFTQIDIEMSFVDQTGIQSLIEGLLQYSWPNDKDPVVVPFPTMTFAEVLATYGTDKPDTRFGMKIIDISDVFRNTEIGFLQDALSKPHGTVKAICIPEGAKYLKRKDIESIRNFAADHFNQEILPVFLNANRNWNSPVANFIMESQRLELIRLMETQEEDVVLLTAGEHNKACSLLGKLRLECADLLETRGVVLRDPTLFSFLWVVDFPLFLPKEENPRELESAHHPFTAPHPSDIHLLYTEPKKARSQHYDLVLNGNEIGGGSIRIHNAELQRYILATLLKEDVKMLSHLLQALDYGAPPHGGIALGLDRLICLVTGSPSIRDVIAFPKSFRGHDLMSNTPDSVPPEELKPYHIRVSKPTDSKAERAH
Biochem./physiol. Wirkung
Aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (DARS2) has a crucial role in the attachment of aspartate to the right mitochondrial transfer RNA. Mutations in the gene encoding it have been associated with leukoencephalopathy with brainstem and spinal cord involvement and elevated lactate (LBSL).
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pathogenic mutations causing LBSL affect mitochondrial aspartyl-tRNA synthetase in diverse ways.
van Berge L
The Biochemical Journal, 450(2), 345-350 (2013)
A novel homozygous mutation of DARS2 may cause a severe LBSL variant.
Miyake N
Clinical Genetics, 80(3), 293-296 (2011)
DARS-associated leukoencephalopathy can mimic a steroid-responsive neuroinflammatory disorder.
Wolf NI, et.l
Neurology, 84(3), 226-230 (2015)
Laura van Berge et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 4), 1019-1029 (2014-02-26)
Leukoencephalopathy with brainstem and spinal cord involvement and lactate elevation is a disorder caused by recessive mutations in the gene DARS2, which encodes mitochondrial aspartyl-tRNA synthetase. Recent observations indicate that the phenotypic range of the disease is much wider than