Merck
SAB1410987
Sigma-Aldrich
Anti-CYCS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CYC, HCS
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1503
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1503
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 11.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYCS(54205)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes cytochrome c, a component of the electron transport chain in mitochondria. The heme group of cytochrome c accepts electrons from the b-c1 complex and transfers electrons to the cytochrome oxidase complex. Cytochrome c is also involved in initiation of apoptosis. Upon release of cytochrome c to the cytoplasm, the protein binds apoptotic protease activating factor which activates the apoptotic initiator procaspase 9. Many cytochrome c pseudogenes exist, scattered throughout the human genome. (provided by RefSeq)
Immunogen
CYCS (NP_061820.1, 1 a.a. ~ 105 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDVEKGKKIFIMKCSQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGYSYTAANKNKGIIWGEDTLMEYLENPKKYIPGTKMIFVGIKKKEERADLIAYLKKATNE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erol C Bayraktar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(1), 303-312 (2018-12-14)
Mitochondria are metabolic organelles that are essential for mammalian life, but the dynamics of mitochondrial metabolism within mammalian tissues in vivo remains incompletely understood. While whole-tissue metabolite profiling has been useful for studying metabolism in vivo, such an approach lacks
Yuta Matsuno et al.
PloS one, 14(6), e0217760-e0217760 (2019-06-13)
Extracellular vesicles such as exosomes contain several types of transcripts, including mRNAs and micro RNAs (miRNAs), and have emerged as important mediators of cell-to-cell communication. Exosome-like vesicles were identified in the ovarian follicles of several mammalian species. Although the miRNA
Aurelio Reyes et al.
PLoS genetics, 16(7), e1008923-e1008923 (2020-08-01)
Mitochondrial translation defects can be due to mutations affecting mitochondrial- or nuclear-encoded components. The number of known nuclear genes involved in mitochondrial translation has significantly increased in the past years. RCC1L (WBSCR16), a putative GDP/GTP exchange factor, has recently been