Merck
SAB1410970
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G1B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC119834, MGC119835, PLA2, PLA2A, PPLA2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 16.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G1B(5319)
Allgemeine Beschreibung
Phospholipase A2 (EC 3.1.1.4) catalyzes the release of fatty acids from glycero-3-phosphocholines. The best known varieties are the digestive enzymes secreted as zymogens by the pancreas of mammals. Sequences of pancreatic PLA2 enzymes from a variety of mammals have been reported. One striking feature of these enzymes is their close homology to venom phospholipases of snakes. Other forms of PLA2 have been isolated from brain, liver, lung, spleen, intestine, macrophages, leukocytes, erythrocytes, inflammatory exudates, chondrocytes, and platelets (Seilhamer et al., 1986 [PubMed 3028739]) .[supplied by OMIM
Immunogen
PLA2G1B (NP_000919.1, 1 a.a. ~ 148 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLLVLAVLLTVAAADSGISPRAVWQFRKMIKCVIPGSDPFLEYNNYGCYCGLGGSGTPVDELDKCCQTHDNCYDQAKKLDSCKFLLDNPYTHTYSYSCSGSAITCSSKNKECEAFICNCDRNAAICFSKAPYNKAHKNLDTKKYCQS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)